Learn More
BD Difco™ Haemophilus influenzae Serotyping Antisera
Use in slide agglutination tests for serotyping Haemophilus influenzae
Marke: BD 227921
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Beschreibung
- Lyophilisiert
- Rehydratisieren auf 1 ml
- Typ: Antiseren
- Haltbarkeit: 965 Tage
Spezifikation
Kühlen, bei 2 °C bis 8 °C lagern | |
Haemophilus influenzae Antiserum Typ f | |
Antiserum | |
Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests für die Serotypisierung von Haemophilus influenzae |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 1ML HINFLUENZAE ANTISERUM TYPE F (+2-8C)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide