Learn More
BD Difco™ Haemophilus influenzae Serotyping Antisera
Use in slide agglutination tests for serotyping Haemophilus influenzae
Marke:  BD 222361
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11788333
  • 590.00 CHF / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Beschreibung
Beschreibung
  • Lyophilisiert
  • Rehydratisieren auf 1 ml
  • Typ: Antiseren
  • Haltbarkeit: 965 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kühlen, bei 2 °C bis 8 °C lagern
Haemophilus influenzae Antiserum Typ B
Antiserum
Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests für die Serotypisierung von Haemophilus influenzae
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide