Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: LB-Bouillon, Miller (Luria-Bertani)
Züchtung und Pflege von E. coli für die Molekularbiologie. BD Difco™ Trockenkulturmedien: LB-Bouillon, Miller (Luria-Bertani) in Trockenkultur ermöglicht Laboranten und Biotechnologen eine einfache Handhabung.
Marke: BD 244610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enthält 10 g/l NaCl
- Zur Vermehrung von E. coli
- Breite Palette molekularbiologischer Anwendungen
Spezifikation
CCAM | |
Dehydriert | |
Mikrobiologische Medien | |
Vermehrung und Erhaltung von Escherichia coli für die Molekularbiologie | |
2000 g |
Kühl lagern | |
LB-Bouillon, Miller | |
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l | |
Eimer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Trockenkulturmedien: LB-Bouillon, Miller (Luria-Bertani) > Luria-Bertani(LB)-Bouillon; 2 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur