Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: LB-Bouillon, Miller (Luria-Bertani)
Züchtung und Pflege von E. coli für die Molekularbiologie. BD Difco™ Trockenkulturmedien: LB-Bouillon, Miller (Luria-Bertani) in Trockenkultur ermöglicht Laboranten und Biotechnologen eine einfache Handhabung.
86.80 CHF - 1295.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CCAM
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Form Dehydriert
Medientyp LB-Bouillon, Miller
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
11768902
Unterlagen ansehen
BD
244610
2000 g Eimer
1295.00 CHF
2 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11778902
Unterlagen ansehen
BD
244620
500 g Flasche
86.80 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält 10 g/l NaCl
  • Zur Vermehrung von E. coli
  • Breite Palette molekularbiologischer Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
CCAM
Dehydriert
Mikrobiologische Medien
Vermehrung und Erhaltung von Escherichia coli für die Molekularbiologie
Kühl lagern
LB-Bouillon, Miller
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Trockenkulturmedien: LB-Bouillon, Miller (Luria-Bertani)