Learn More
BD Difco™ Bordetella spp. Antigen and Antisera
Quick reactive Gold standard antisera-typing panels for Bordetella Pertusis antigen and Bordetella Parapertusis antisera
255.00 CHF - 315.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11712774
Unterlagen ansehen
BD
223101
1 ml Bordetella Parapertussis-Antiserum
315.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11702844
Unterlagen ansehen
BD
225851
5 mL Antiseren 255.00 CHF
5 Milliliter
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Product type:     Antigens and Antisera
  • Groupings: A through B products
Bordetella Pertussis Antigen
  • Sub type: Quality control antigens
  • Type: Antigens
  • Quantity: 5mL
  • Shelf Life: 730 days
  • Positive Control for Bordetella pertussis antiserum
Bordetella Parapertussis Antiserum
  • Subtype: Bordetella Antisera
  • Type: Antisera
  • Lyophilized, rehydrate to 1mL
  • Shelf Life: 965 days
  • Rabbit serum for slide agglutination
Certifications
CE marked
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zeichen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Bordetella spp. Antigen and Antisera