Learn More
BD Difco™ Bordetella spp. Antigen and Antisera
Quick reactive Gold standard antisera-typing panels for Bordetella Pertusis antigen and Bordetella Parapertusis antisera
Marke: BD 225851
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Beschreibung
- Produkttyp: Antigene und Antiseren
- Gruppierungen: A- bis B-Produkte
- Unterart: Antigene für die Qualitätskontrolle
- Typ: Antigene
- Menge: 5mL.
- Haltbarkeit: 730 Tage
- Positivkontrolle für Bordetella Pertussis-Antiserum
- Untertyp: Bordetella-Antiseren
- Typ: Antiseren
- Gefriergetrocknet, auf 1 ml rehydrieren
- Haltbarkeit: 965 Tage
- Kaninchen-Serum für die Objektträger-Agglutination
Certifications
CE marked
Spezifikation
CE-Zeichen | |
Antiseren | |
5 mL |
Sicherheit und Handhabung
- BD Difco Bordetella Pertussis Antigen, 5 mL
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide