Learn More
BD Difco™ Bordetella spp. Antigen and Antisera
Quick reactive Gold standard antisera-typing panels for Bordetella Pertusis antigen and Bordetella Parapertusis antisera
Marke: BD 223101
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Beschreibung
- Produkttyp: Antigene und Antiseren
- Gruppierungen: A- bis B-Produkte
- Unterart: Antigene für die Qualitätskontrolle
- Typ: Antigene
- Menge: 5mL.
- Haltbarkeit: 730 Tage
- Positivkontrolle für Bordetella Pertussis-Antiserum
- Untertyp: Bordetella-Antiseren
- Typ: Antiseren
- Gefriergetrocknet, auf 1 ml rehydrieren
- Haltbarkeit: 965 Tage
- Kaninchen-Serum für die Objektträger-Agglutination
Certifications
CE marked
Spezifikation
CE-Zeichen | |
Bordetella Parapertussis-Antiserum | |
1 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P330-Mund ausspülen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide