Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) funktionelles Bead-Konjugationspuffer-Set
Zur kovalenten Bindung von wasserlöslichen Proteinen mit der Oberfläche farbcodierter funktionaler Beads
Marke: BD 558556
752.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Natriumazid liefert hochgiftige Stickstoffwasserstoffsäure unter sauren Bedingungen. Saure Verbindungen müssen vor der Entsorgung mit fließendem Wasser verdünnt werden, um eine Ansammlung von potenziell explosiven Ablagerungen in den Leitungen zu vermeiden.
Includes: Kopplungspuffer und Lagerpuffer
Beschreibung
- Enthält unterstützende Reagenzien für das BD™ CBA Functional Bead System
- Einfaches Konjugationsverfahren, innerhalb von 4 Stunden abgeschlossen
- Die Konjugationsreaktion erfordert weniger als 100 μg Protein in einer Konzentration von 1 mg/ml
- Größe: 15 Tests
Spezifikation
RUO | |
Durchflusszytometrie | |
BD™ CBA Funktioneller Bead-System | |
15 |
4 °C | |
Funktioneller Bead-Konjugationspuffer-Set | |
Kopplungspuffer und Lagerpuffer und unterstützende Reagenzien |