Learn More
Invitrogen™ AccuCheck™ ERF Reference Particles
Zur Standardisierung und Kalibrierung einer Fluoreszenz-Intensitätseinheit für die durchflusszytometrische Analyse
Marke: Invitrogen™ A55950
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- AccuCheck ERF Reference Particles dienen zur Standardisierung und Kalibrierung einer Fluoreszenz-Intensitätseinheit für die durchflusszytometrische Analyse.
- Die Anwendung des dem jeweiligen Fluorophor zugewiesenen NIST-konformen Intensitätsstandards ermöglicht die Bestimmung von Geräteempfindlichkeit und -genauigkeit und dadurch einen Vergleich der Daten unterschiedlicher Durchflusszytometer.
- In Kombination mit einem biologischen Standard können diese Partikel außerdem zur Quantifizierung des Biomarker-Expressionsgrads verwendet werden.
- Chargenspezifische, NIST-konforme, 26 Kanälen zugewiesene ERF-Werte
- Messung der Fluoreszenzintensität für Gerätegenauigkeit und -empfindlichkeit
- Vereinfachter Vergleich von Daten unterschiedlicher Geräte
Spezifikation
2 x 10^6 Beads/ml | |
Durchflusszytometrie | |
ERF Referenzpartikel | |
3 mL | |
3,1 μm |
Lagerung bei 2 bis 8 °C | |
Polystyrol | |
405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm | |
3 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur