Learn More
BD BBL™ Middlebrook-OADC-Anreicherung
Verwendung als Wachstumssupplement in der Mikrobiologie. BD Difco™ BBL™ Middlebrook-OADC-Anreicherung wird für Isolierung und Kultivierung von Mykobakterien und anderen Mikroorganismen empfohlen.
655.00 CHF - 1265.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Zusatzstoff | Middlebrook OADC-Anreicherung |
Form | Viskos |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockenkulturmedien |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11708173
|
BD
211886 |
10 x 20 mL | Rörchen |
655.00 CHF
200 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11837463
|
BD
212351 |
500 mL | Flasche |
1265.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Dehydriertes Format
- Kulturmedien
- DNR (Latex)-frei
Spezifikation
ISO/DIS, 11014 | |
Middlebrook OADC-Anreicherung | |
Trockenkulturmedien |
2 °C bis 8 °C | |
Viskos |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 365 Tage