Learn More
BD BBL™ Middlebrook-OADC-Anreicherung
Verwendung als Wachstumssupplement in der Mikrobiologie. BD Difco™ BBL™ Middlebrook-OADC-Anreicherung wird für Isolierung und Kultivierung von Mykobakterien und anderen Mikroorganismen empfohlen.
Marke:  BD 211886
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11708173
  • 655.00 CHF / 200 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dehydriertes Format
  • Kulturmedien
  • DNR (Latex)-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO/DIS, 11014
Middlebrook OADC-Anreicherung
Trockenkulturmedien
10 x 20 mL
2 °C bis 8 °C
Viskos
Rörchen