Learn More
BD BBL™ Middlebrook-OADC-Anreicherung
Verwendung als Wachstumssupplement in der Mikrobiologie. BD Difco™ BBL™ Middlebrook-OADC-Anreicherung wird für Isolierung und Kultivierung von Mykobakterien und anderen Mikroorganismen empfohlen.
Marke:  BD 212351
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11837463
  • 1265.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dehydriertes Format
  • Kulturmedien
  • DNR (Latex)-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO/DIS, 11014
Middlebrook OADC-Anreicherung
Trockenkulturmedien
500 mL
2 °C bis 8 °C
Viskos
Flasche