Learn More
Gibco™ Bacto™ Pepton
Enzymatische Verdauung von Proteinen
182.00 CHF - 3230.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität LUO, MUO
Zelltyp Bakterien
Produkttyp Bakterienmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
Produktlinie Bacto™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
16299741
Unterlagen ansehen
Gibco™
211677
500 g Flasche
182.00 CHF
500 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16229761
Unterlagen ansehen
Gibco™
211830
10 kg Eimer
3230.00 CHF
10 Kilogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16219761
Unterlagen ansehen
Gibco™
211820
2000 g Eimer N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Bacto Peptone is an animal-origin enzymatic digest of bovine and porcine animal proteins. The nutritive value of Bacto Peptone is largely dependent on a combination of a negligible quantity of proteases, high concentration of complex constituents, and a unique amino acid content that makes this peptone a strong nitrogen source. Customers have successfully used this supplement with a variety of cell types including Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae, and porcine kidney cells to produce biotherapeutics and vaccines for animal health applications.
  • Enthält nur vernachlässigbar geringe Mengen an Proteosen und komplexeren Bestandteilen
  • Verwendung als organische Stickstoffquelle in mikrobiologischen Kulturmedien für die Kultivierung zahlreicher Bakterien und Pilze
Spezifikation
Spezifikation
LUO, MUO
Bakterienmedien
Bacto™
Bakterien
Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
Tierischen Ursprungs
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Bacto™ Pepton