Learn More
Gibco™ Bacto™ Pepton
Enzymatische Verdauung von Proteinen
Marke:  Gibco™ 211820
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16219761
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Bacto Peptone is an animal-origin enzymatic digest of bovine and porcine animal proteins. The nutritive value of Bacto Peptone is largely dependent on a combination of a negligible quantity of proteases, high concentration of complex constituents, and a unique amino acid content that makes this peptone a strong nitrogen source. Customers have successfully used this supplement with a variety of cell types including Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae, and porcine kidney cells to produce biotherapeutics and vaccines for animal health applications.
  • Enthält nur vernachlässigbar geringe Mengen an Proteosen und komplexeren Bestandteilen
  • Verwendung als organische Stickstoffquelle in mikrobiologischen Kulturmedien für die Kultivierung zahlreicher Bakterien und Pilze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LUO, MUO
Bakterien
Eimer
Bacto™
Tierischen Ursprungs
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Bakterienmedien
Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
2000 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1263500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2022 Catalog Number211820
Chargennummer1263496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2022 Catalog Number211820
Chargennummer1279865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2022 Catalog Number211820
Chargennummer1263509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2022 Catalog Number211820
Chargennummer1228026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2021 Catalog Number211820
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Bacto™ Pepton > Pail Bacto Peptone; 2 kg