Learn More
Gibco™ Bacto™ Yeast Extract
Rezeptur für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen.  BD Difco™ Bacto™ Trockenkulturmedien-Additiv: Hefeextrakt in Trockenkultur ermöglicht Laboranten und Biotechnologen eine einfache Handhabung.
Marke:  Gibco™ 212730
Artikelnummer. 16269781
  • 2690.00 CHF / 10 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konzentrat aus wasserlöslichem Anteil von autolysierter Hefe
  • Hat den höchsten Kohlenhydratgehalt aller Hefeextrakt-Angebote
  • Anderes Isolat von Saccharomyces cerevisiae als das in BD Bacto TC Yeastolate gefundene
  • Das Supplement wird in einer Vielzahl von Impfstoffen für Tiere und Menschen verwendet und liefert essentielle wasserlösliche Vitamine, Aminosäuren, Peptide, Neucleoside und Kohlenhydrate in jeder beliebigen Formulierung
  • Ergebnisse bei zahlreichen anspruchsvollen und nicht anspruchsvollen Zelltypen, darunter Esherichia coli, Erysipelothrix, Clostridium botulinum, Fusobacterium necroforum und Agrobacterium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen:2 bis 25 °C.Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Bakterienmedien
Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
10000 g
Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Eimer
Bacto™
Hefe, nicht tierischen Ursprungs
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Bacto™ Yeast Extract > Hefeextrakt; 10 kg