Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hefeextraktpulver
Oxoid Hefeextraktpulver ist ein Autolysat für Trockenhefe, das eine nahrhafte Quelle für Stickstoff und Vitamine darstellt.
Marke: Thermo Scientific™ LP0021B
146.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Oxoid Hefeextraktpulver ist ein Autolysat für Trockenhefe, das eine nahrhafte Quelle für Stickstoff und Vitamine darstellt.
- Empfohlen für die Plattenanzahl von Organismen in Wasser
- Erhöht die Ausbeute von Organismen vieler Medien oder Fermentationsbrühen
Spezifikation
Ambient & Dry Storage | |
Pulver | |
Culture media or fermentation processes | |
Yeast Extract |
Hefeextraktpulver | |
Mikrobiologische Medien | |
500 g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
4502304 | Analysenzertifikat | 14/06/2025 | |
4506139 | Analysenzertifikat | 14/06/2025 | |
4489687 | Analysenzertifikat | 13/03/2025 | LP0021B |
4448128-02 | Analysenzertifikat | 16/04/2024 | LP0021B |
4439757-02 | Analysenzertifikat | 15/04/2024 | LP0021B |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24