Learn More
BD Bacto™ dehydriertes Agar
Gereinigtes Verfestigungsmittel. Dehydrierter BD Difco™ Bacto™ Agar wurde zur Entfernung von Fremdstoffen gereinigt.
160.00 CHF - 3280.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Konzentration | 1,5 % |
Zusatzstoff | Agar |
Form | Dehydriert |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung der Motilität und des Wachstums von anaeroben und mikroaerophilen Bakterien: |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11768223
|
BD
214050 |
100 g | Flasche |
160.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10455513
|
BD
214010 |
454 g | Flasche |
905.00 CHF
454 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11758223
|
BD
214030 |
2000 g | Behälter |
3280.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Gereinigtes Verfestigungsmittel. Dehydrierter BD Difco™ Bacto™ Agar wurde zur Entfernung von Fremdstoffen gereinigt.
- Fremdstoffe, pigmentierte Anteile und Salze werden auf ein Minimum reduziert
- Feines, leicht farbiges Granulat
- Praktische Abwiegung und Handhabung
Zur Bestimmung der Motilität und des Wachstums von anaeroben und mikroaerophilen Bakterien
Spezifikation
ISO/DIS, 11014 | |
Agar | |
Bestimmung der Motilität und des Wachstums von anaeroben und mikroaerophilen Bakterien: |
1,5 % | |
Dehydriert |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage