Learn More
BD Bacto™ dehydriertes Agar
Gereinigtes Verfestigungsmittel. Dehydrierter BD Difco™ Bacto™ Agar wurde zur Entfernung von Fremdstoffen gereinigt.
Marke: BD 214050
Beschreibung
Gereinigtes Verfestigungsmittel. Dehydrierter BD Difco™ Bacto™ Agar wurde zur Entfernung von Fremdstoffen gereinigt.
- Fremdstoffe, pigmentierte Anteile und Salze werden auf ein Minimum reduziert
- Feines, leicht farbiges Granulat
- Praktische Abwiegung und Handhabung
Zur Bestimmung der Motilität und des Wachstums von anaeroben und mikroaerophilen Bakterien
Spezifikation
ISO/DIS, 11014 | |
Agar | |
Bestimmung der Motilität und des Wachstums von anaeroben und mikroaerophilen Bakterien: | |
100 g |
1,5 % | |
Dehydriert | |
Flasche |