Learn More
Berkshire™ BCR™ Polyester Full-Finger Cleanroom Glove Liners
Continuous filament knitted polyester construction is thin yet durable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.
Marke: Berkshire™ BGL3.20L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reduziert Schweißbildung und Kontaktdermatitis, die häufig mit dem Tragen von Latex-, Urethan-, PVC- oder Nitrilhandschuhen verbunden sind
- Vollfingerschutz bietet umfassenden Schutz für Personen mit starker Empfindlichkeit gegenüber Handschuhen
- Kann allein als Inspektionshandschuh getragen werden, um Fingerabdrücke auf kritischen Oberflächen zu verhindern
- 100 % Endlosfilament aus gestricktem Polyester ist dünn, aber langlebig
- Beidseitig tragbar durch beidhändiges Design
- Handschuhe können wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
- Geeignet für die Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse
Spezifikation
Unbeschichtet | |
Wiederverwendbar | |
Polyester | |
Voll | |
Blau | |
BGL3 |
Weiß | |
Beidseitig tragbar | |
L | |
Labore und Fertigungsumgebungen | |
Gestrickt |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
835877 | Konformitätsbescheinigung | 23/08/2024 | BGL3.20L |
0831019 | Konformitätsbescheinigung | 13/09/2021 | BGL.3.20L |
0000837702 | Konformitätserklärung | 08/02/2023 | BGL3.20L |
0835536 | Konformitätserklärung | 12/12/2022 | BGL.3.20L |
0832821 | Konformitätserklärung | 13/07/2022 | BGL.3.20L |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ BCR™ Polyester Full-Finger Cleanroom Glove Liners > Groß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur