Learn More
Berkshire™ BCR™ Polyester Full-Finger Cleanroom Glove Liners
Continuous filament knitted polyester construction is thin yet durable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.
32.75 CHF - 33.45 CHF
Spezifikation
Coating Material | Unbeschichtet |
---|---|
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Hand | Beidseitig tragbar |
Material | Polyester |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12940975
![]() |
Berkshire™
BGL3.20R |
Standard |
32.75 CHF
10 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12950975
![]() |
Berkshire™
BGL3.20L |
L |
33.45 CHF
10 Paare |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Reduces perspiration and contact dermatitis commonly associated with wearing latex, urethane, PVC, or nitrile gloves
- Full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities
- Can be worn alone as inspection gloves to prevent fingerprints on critical surfaces
- 100% continuous filament knitted polyester is thin, yet durable
- Ambidextrous design can be used on either hand
- Gloves can be repeatedly laundered for reuse
- Suitable for use in ISO Class Cleanrooms
Spezifikation
Unbeschichtet | |
Wiederverwendbar | |
Polyester | |
Labore und Fertigungsumgebungen | |
BGL3 |
Weiß | |
Beidseitig tragbar | |
Voll | |
Gestrickt |