Learn More
BD BBL™ MycoPrep™ Mycobacterial System Digestion/Decontamination Kits
No weighing and no messy mixing
144.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenahme-Kit |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Aufschluss und die Dekontamination klinischer Proben, bei denen der Verdacht besteht, dass sie Mykobakterien, insbesondere das Mycobacterium tuberculosis, enthalten |
Lagerungsbedingungen | 15°bis 25 °C |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15324564
|
BD
240862 |
75 mL | 10 x 75 mL bottles of NALC-NaOH solution and 5 packets Phosphate Buffer (ph 6.8) |
144.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Bietet eine der am häufigsten verwendeten und vom CDC empfohlenen Formulierungen für eine effektive mykobakterielle Probenverarbeitung
- Praktische All-inclusive-Kits sind eine Alternative zu herkömmlichen Methoden zur Vorbereitung von Reagenzien für Probenaufschluss/Dekontamination
- Komplett mit Flaschen mit NALC-NaOH-Lösung und vorgemessenen Paketen mit Phosphatpuffer (pH 6,8)
- Sorgen für Standardisierung, da keine separaten Zutaten gewogen, rekonstituiert oder inventarisiert werden müssen
- Bleiben bis zu 24 Stunden nach Aktivierung stabil
Spezifikation
Probenahme-Kit | |
CE | |
Für den Aufschluss und die Dekontamination klinischer Proben, bei denen der Verdacht besteht, dass sie Mykobakterien, insbesondere das Mycobacterium tuberculosis, enthalten | |
15°bis 25 °C |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 h
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- kit mycoprep
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD BBL™ MycoPrep™ Mycobacterial System Digestion/Decontamination Kits