Learn More
Tocris Bioscience™ Bax channel blocker
Allosteric inhibitor of Bax channel activation
286.00 CHF - 1135.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >98% |
---|---|
Produkttyp | Bax channel blocker |
Molekulargewicht | 540.12 |
Hemmstoffe | Bax channel blocker |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18064642
|
Tocris Bioscience™
2160/10 |
10 mg |
286.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18074972
|
Tocris Bioscience™
2160/50 |
50 mg |
1135.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Potent inhibitor of Bax-mediated mitochondrial cytochrome c release (IC50 = 0.52 μM). Suggested to inhibit Bax channel formation/activity.Spezifikation
>98% | |
Bax channel blocker | |
540.12 | |
Bax channel blocker |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Bax channel blocker