Learn More
Tocris Bioscience™ Bax channel blocker
Allosteric inhibitor of Bax channel activation
Marke:  Tocris Bioscience™ 2160/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18074972
  • 1135.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bax channel blocker is a allosteric inhibitor of Bax channel activation. Binds inactive Bax at allosteric site and inhibits tBID-mediated Bax activation (IC50 = 3.3 μM). Selectively inhibits Bax-dependent apoptosis. Potent inhibitor of Bax-mediated mitochondrial cytochrome c release (IC50 = 0.52 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
>98%
Bax channel blocker
Bax channel blocker
50 mg
540.12
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Bax channel blocker > 50mg
Nur für Forschungszwecke