Learn More
Tocris Bioscience™ Bax channel blocker
Allosteric inhibitor of Bax channel activation
Marke: Tocris Bioscience™ 2160/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bax channel blocker is a allosteric inhibitor of Bax channel activation. Binds inactive Bax at allosteric site and inhibits tBID-mediated Bax activation (IC50 = 3.3 μM). Selectively inhibits Bax-dependent apoptosis. Potent inhibitor of Bax-mediated mitochondrial cytochrome c release (IC50 = 0.52 μM).Spezifikation
>98% | |
Bax channel blocker | |
Bax channel blocker |
10 mg | |
540.12 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur