Learn More
Asecos™ BATTERY STORE Lagerschrank ION-CLASSIC-90
Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
Marke:  Asecos™ 3806704738086
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16359426
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicherheitslagerschrank Typ 90
  • Hochschrank mit selbstschließenden Flügeltüren
  • Mit Zylinderschloss und Schließzustandsanzeige
  • Integrierte Einstellhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
  • Außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für verbesserten Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
  • Integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten
  • Typentest gemäß EN 14470-1
  • CE-konform
Spezifikation
Spezifikation
Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform
615 x 599 x 2224 mm
Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
IO90.195.060.K1.WDC
3
pulverbeschichtet struktur
Stahlblech
522 x 450 x 1647 mm
Flügel
Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
1
Gitterrost
Anthrazitgrau, Enzianblau
Lagerschrank
Videos
  • asecos ION-LINE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      asecos ION-LINE
    Name des Produkts
    Asecos™ BATTERY STORE Lagerschrank ION-CLASSIC-90 > Anz. Türen: 1; Anz. Fächer: 3