Learn More
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 8-425 Gewinde, kleine Öffnung
Standardfläschchen für GC und HPLC.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 0417
58.83 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11515884
  • 74.85 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Standardfläschchen für GC und HPLC
  • Speziell geeignet für VWR (Merck™)/Hitachi Geräte
  • Große Palette an Mikroeinsätzen
  • Fläschchen und Dichtungen sind auch als 2-in-1-Kit erhältlich
  • Kleine Öffnung erfordert Mikroeinsätze mit 5 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikrofläschchen
11,6 mm
GC, HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
1 ml
32 mm
ND8
Klar
Glas
Schraube
<3 μl
Konischer Boden
100
Nein
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    21
    Minuten
    30
    Sekunden
    7
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    57
    Stunden
    21
    Minuten
    30
    Sekunden
    7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 8-425 Gewinde, kleine Öffnung > Klar, konisch, 1,1 ml