Learn More
Multiroir Controlec™ BASICBOX stapelbare Aufbewahrungsboxen
Einfach und sicher übereinander stapelbar. Multiroir Controlec™ BASICBOX stapelbare Aufbewahrungsboxen bestehen aus klarem Kunststoff mit eingelassenem, einrastbarem Deckel und abgerundeten Ecken für die praktische Lagerung von Nahrungsmitteln oder anderen Produkten. In verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Multiroir Controlec™ 18722
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15869475
  • 6.85 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die BASICBOX Serie ist eine hervorragende und solide Lagerungslösung für Produkte und Lebensmittel aller Art.
  • Aus recyclebarem Polypropylen (PP)
  • Eignet sich für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Durchsichtiges Material für einen perfekten Überblick über den Inhalt
  • Der Deckel wird durch ein Scharnier an den Seiten der Kiste auf den Boden geklickt
  • Tiefer versenkter Deckel für optimale Stabilität beim Stapeln
  • Abgerundete Ecken sorgen für eine sichere Verwendung
  • Temperaturbereich von -20° C via +70° C
Spezifikation
Spezifikation
2,3 L
Polypropylen
Durchscheinend
Rechteckig
Deckel
1
Ja
-20° bis +70 °C
205 mm
100 mm
Durchscheinend
Versenkter Deckel zum Aufstecken
Polypropylen
Lebensmittelindustrie
Stapelbar
Schubeinsätze
BASICBOX
205 x 170 x 100 mm
170 mm
Name des Produkts
Multiroir Controlec™ BASICBOX stapelbare Aufbewahrungsboxen > BASICBOX stapelbare Boxen: Fassungsvermögen 2,3 l