Learn More
Multiroir Controlec™ BASICBOX stapelbare Aufbewahrungsboxen
Einfach und sicher übereinander stapelbar. Multiroir Controlec™ BASICBOX stapelbare Aufbewahrungsboxen bestehen aus klarem Kunststoff mit eingelassenem, einrastbarem Deckel und abgerundeten Ecken für die praktische Lagerung von Nahrungsmitteln oder anderen Produkten. In verschiedenen Größen erhältlich.
5.10 CHF - 101.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | Polypropylen |
Form | Rechteck |
Enthält | Deckel |
Montageart | Stapelbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15859475
|
Multiroir Controlec™
18721 |
1,7 L | 205 x 170 x 75 mm | N/A | ||||||
15869475
|
Multiroir Controlec™
18722 |
2,3 L | 205 x 170 x 100 mm |
6.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15879475
|
Multiroir Controlec™
18723 |
3,5 L | 205 x 170 x 145 mm |
7.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15889475
|
Multiroir Controlec™
18724 |
9 l | 328 x 250 x 190 mm |
15.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15899475
|
Multiroir Controlec™
18725 |
15 l | 380 x 330 x 213 mm |
19.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15809485
|
Multiroir Controlec™
18726 |
20 L | 425 x 330 x 213 mm |
24.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15819485
|
Multiroir Controlec™
18727 |
30 l | 595 x 395 x 170 mm |
35.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15829485
|
Multiroir Controlec™
18728 |
52 L | 595 x 395 x 310 mm | N/A | ||||||
15839485
|
Multiroir Controlec™
18729 |
134 L | 780 x 570 x 400 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Die BASICBOX Serie ist eine hervorragende und solide Lagerungslösung für Produkte und Lebensmittel aller Art.
- Aus recyclebarem Polypropylen (PP)
- Eignet sich für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
- Durchsichtiges Material für einen perfekten Überblick über den Inhalt
- Der Deckel wird durch ein Scharnier an den Seiten der Kiste auf den Boden geklickt
- Tiefer versenkter Deckel für optimale Stabilität beim Stapeln
- Abgerundete Ecken sorgen für eine sichere Verwendung
- Temperaturbereich von -20° bis +70° C
Spezifikation
Durchscheinend | |
Rechteck | |
Stapelbar | |
Schubeinsätze | |
BASICBOX |
Polypropylen | |
Deckel | |
1 | |
Ja | |
-20° bis +70 °C |