Learn More
Brady™ Ventilabsperrung, Basiseinheit
Nur Basiseinheit (Kabel und Blockierarm sind separat erhältlich). Unsere Universalventil-Absperrungen sind vielseitig, robust und benutzerfreundlich und sperren sämtliche Arten von Standardventilen zuverlässig ab.
113.00 CHF - 120.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Ventilsperrung Basisklemmeneinheit |
---|---|
Farbe | Rot |
Material | Verstärktes Nylon |
Zertifizierung/Konformität | OSHA 1910,147 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blockier- und Verriegelungssystem |
Produktcode | Marke | HeightMetric | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | HeightMetric | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10638245
|
Brady™
050924 |
113.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
10647905
|
Brady™
050899 |
120.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
Beschreibung
- Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile, Universal-Ventilabsperrsysteme
- Nur Basiseinheit (Kabel und Blockierarm sind separat erhältlich)
- Unsere Universalventil-Absperrungen sind vielseitig, robust und benutzerfreundlich und sperren sämtliche Arten von Standardventilen zuverlässig ab
- Sie können auch zur Absperrung von großen Hebeln, Quergriffen und schwer abzusperrenden mechanischen Vorrichtungen verwendet werden
- Die offene Klemme passt über geschlossene Ringe und breite Griffe
- Aus industrietauglichem Stahl und Nylon für noch bessere Stoßfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Die offene Klemme passt über geschlossene Ringe und breite Griffe
- Klemmblock für Universal-Ventilabsperrung
Spezifikation
Ventilsperrung Basisklemmeneinheit | |
Verstärktes Nylon | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
Je 1 |
Rot | |
OSHA 1910,147 | |
Stainless Steel | |
1 kg |