Learn More
Brady™ Ventilabsperrung, Basiseinheit
Nur Basiseinheit (Kabel und Blockierarm sind separat erhältlich). Unsere Universalventil-Absperrungen sind vielseitig, robust und benutzerfreundlich und sperren sämtliche Arten von Standardventilen zuverlässig ab.
Marke: Brady™ 050899
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile, Universal-Ventilabsperrsysteme
- Nur Basiseinheit (Kabel und Blockierarm sind separat erhältlich)
- Unsere Universalventil-Absperrungen sind vielseitig, robust und benutzerfreundlich und sperren sämtliche Arten von Standardventilen zuverlässig ab
- Sie können auch zur Absperrung von großen Hebeln, Quergriffen und schwer abzusperrenden mechanischen Vorrichtungen verwendet werden
- Die offene Klemme passt über geschlossene Ringe und breite Griffe
- Aus industrietauglichem Stahl und Nylon für noch bessere Stoßfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Die offene Klemme passt über geschlossene Ringe und breite Griffe
- Klemmblock für Universal-Ventilabsperrung
Spezifikation
Ventilsperrung Basisklemmeneinheit | |
Rot | |
OSHA 1910,147 | |
39,40 x 162,00 mm | |
6.38 in. | |
Stainless Steel | |
Groß | |
1.551 in. |
LARGE UNIV VALVE LOCKOUT (BASE ONLY) | |
Verstärktes Nylon | |
Large Universal Valve Lockout Base Clamping Unit | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
162 mm | |
Je 1 | |
1 kg | |
39,4 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Ventilabsperrung, Basiseinheit > Abmessungen:39,40 x 162 mm (B x H)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur