Learn More
Brady™ Ventilabsperrung, Basiseinheit
Nur Basiseinheit (Kabel und Blockierarm sind separat erhältlich). Unsere Universalventil-Absperrungen sind vielseitig, robust und benutzerfreundlich und sperren sämtliche Arten von Standardventilen zuverlässig ab.
Marke:  Brady™ 050924
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10638245
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile, Universal-Ventilabsperrsysteme
  • Nur Basiseinheit (Kabel und Blockierarm sind separat erhältlich)
  • Unsere Universalventil-Absperrungen sind vielseitig, robust und benutzerfreundlich und sperren sämtliche Arten von Standardventilen zuverlässig ab
  • Sie können auch zur Absperrung von großen Hebeln, Quergriffen und schwer abzusperrenden mechanischen Vorrichtungen verwendet werden
  • Die offene Klemme passt über geschlossene Ringe und breite Griffe
  • Aus industrietauglichem Stahl und Nylon für noch bessere Stoßfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Die offene Klemme passt über geschlossene Ringe und breite Griffe
  • Klemmblock für Universal-Ventilabsperrung
Spezifikation
Spezifikation
Ventilsperrung Basisklemmeneinheit
Verstärktes Nylon
Small Universal Valve Lockout Base Clamping Unit
Blockier- und Verriegelungssystem
5.6 in.
Stainless Steel
Klein
0.902 in.
Rot
OSHA 1910,147
22,90 x 142,20 mm
Kleine, universelle Ventilsperrung Basisklemmeneinheit
142.2 mm
Je 1
1 kg
22,9 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ Ventilabsperrung, Basiseinheit > Abmessungen:22,90 x 142,20 mm (B x H)