Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatz-UV-Lampen für Wasseraufbereitungssysteme
Erhalten Sie die UV-Funktion mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatz-UV-Lampen für Wasseraufbereitungssysteme.
169.00 CHF - 805.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11357111
|
Thermo Scientific™
09.1002 |
MicroPure, Smart2Pure (nur UV und UV/UVF) |
207.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11367171
|
Thermo Scientific™
22.0095 |
LabTower RO |
397.98 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11317161
|
Thermo Scientific™
09.5002 |
LabTower RO, LabTower TII, Pazific (nur 30 l, 60 l, 100 l), Smart2Pure (nur 12) |
235.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11357151
|
Thermo Scientific™
09.4002 |
Pacific TII; LabTower TII |
169.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11367131
|
Thermo Scientific™
09.2002 |
GenPure (nur UV, UV/UF, UV-TOC und UF/UV-TOC), LabTower EDI |
805.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatz-UV-Lampen für Wasseraufbereitungssysteme die UV-Funktion von Barnstead Wasseraufbereitungssystemen.
Ideal zur Verwendung mit Barnstead Wasseraufbereitungssystemen:09.1002:
- MicroPure™ (nur UV- und UV/UVF-Systeme)
- Smart2Pure™ (nur UV- und UV/UVF-Systeme)
09.2002:
- GenPure™ (nur UV-, UV/UF-, UV-TOC- und UF/UV-TOC-Systeme)
- GenPure™ Pro (nur UV-, UV/UF-, UV-TOC- und UF/UV-TOC-Systeme)
- GenPure™ xCAD (nur UV-, UV/UF-, UV-TOC- und UF/UV-TOC-Systeme)
- LabTower™ EDI
09.4002:
- Pacific™ TII
- LabTower™ TII
09.5002:
Für Vorratstanks (nur 230V), die mit den folgenden Barnstead Wasseraufbereitungssystemen verwendet werden:
- LabTower RO
- LabTower TII
- Pacific TII (nur 30 l, 60 l, 100 l)
- Smart2 Pure (nur 12)
Spezifikation
UV-Lampe |