Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatz-UV-Lampen für Wasseraufbereitungssysteme
Erhalten Sie die UV-Funktion mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatz-UV-Lampen für Wasseraufbereitungssysteme.
Marke: Thermo Scientific™ 22.0095
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatz-UV-Lampen für Wasseraufbereitungssysteme die UV-Funktion von Barnstead Wasseraufbereitungssystemen.
Ideal zur Verwendung mit Barnstead Wasseraufbereitungssystemen:09.1002:
- MicroPure™ (nur UV- und UV/UVF-Systeme)
- Smart2Pure™ (nur UV- und UV/UVF-Systeme)
09.2002:
- GenPure™ (nur UV-, UV/UF-, UV-TOC- und UF/UV-TOC-Systeme)
- GenPure™ Pro (nur UV-, UV/UF-, UV-TOC- und UF/UV-TOC-Systeme)
- GenPure™ xCAD (nur UV-, UV/UF-, UV-TOC- und UF/UV-TOC-Systeme)
- LabTower™ EDI
09.4002:
- Pacific™ TII
- LabTower™ TII
09.5002:
Für Vorratstanks (nur 230V), die mit den folgenden Barnstead Wasseraufbereitungssystemen verwendet werden:
- LabTower RO
- LabTower TII
- Pacific TII (nur 30 l, 60 l, 100 l)
- Smart2 Pure (nur 12)
Spezifikation
Ersatz-UV-Lampe | |
LabTower RO | |
UV-Lampe |