Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatz-UV-Lampen für Wasseraufbereitungssysteme
Erhalten Sie die UV-Funktion mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatz-UV-Lampen für Wasseraufbereitungssysteme.
Marke:  Thermo Scientific™ 09.5002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11317161
  • 235.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatz-UV-Lampen für Wasseraufbereitungssysteme die UV-Funktion von Barnstead Wasseraufbereitungssystemen.
Ideal zur Verwendung mit Barnstead Wasseraufbereitungssystemen:
09,1002:
  • MicroPure™ (nur UV- und UV/UVF-Systeme)
  • Smart2Pure™ (nur UV- und UV/UVF-Systeme)
09,2002:
  • GenPure™ (nur UV-, UV/UF-, UV-TOC- und UF/UV-TOC-Systeme)
  • GenPure™ Pro (nur UV-, UV/UF-, UV-TOC- und UF/UV-TOC-Systeme)
  • GenPure™ xCAD (nur UV-, UV/UF-, UV-TOC- und UF/UV-TOC-Systeme)
  • LabTower™ EDI
09,4002:
  • Pacific™ TII
  • LabTower™ TII
09,5002:
Für Vorratstanks (nur 230 V), die mit den folgenden Barnstead Wasseraufbereitungssystemen verwendet werden:
  • LabTower RO
  • LabTower TII
  • Pacific TII (nur 30 l, 60 l, 100 l)
  • Smart2Pure (nur 12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatz-UV-Lampe für Vorratsreservoirs (nur 230 V)
LabTower RO, LabTower TII, Pazific (nur 30 l, 60 l, 100 l), Smart2Pure (nur 12)
UV-Lampe