Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO
Verbessern Sie die funktionelle und wirtschaftliche Produktion von hochreinem Wasser mit diesem modular aufgebauten Laborumkehrosmose-System.
4395.08 CHF - 10150.50 CHF
Spezifikation
Bakterienretention | 99% |
---|---|
Speisewasserüberwachung | Integriert |
Typ | Umkehrosmose-Reinwassersystem |
Speisewasseranschluss | 3/4 in. NPT |
Betriebsdruck | 1,5 bis 6 bar |
Product Code | Brand | Permeatleistung | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Permeatleistung | Price | Quantity & Availability | ||||||
11307001
|
Thermo Scientific™
50132385 |
3L/hr . | N/A | |||||||
11317001
|
Thermo Scientific™
50132386 |
7 l/h |
7366.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11327001
|
Thermo Scientific™
50132387 |
12 l/h |
8502.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11337001
|
Thermo Scientific™
50132388 |
20 l/h |
10150.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11347001
|
Thermo Scientific™
50132389 |
40L/hr . | N/A | |||||||
Description
Verbessern Sie die funktionelle und wirtschaftliche Produktion von hochreinem Wasser mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO Wasseraufbereitungssystem. Dieses modular konzipierte Umkehrosmosesystem für Labors wurde speziell für die funktionelle und ökonomische Herstellung von Reinstwasser entwickelt.
Produktmerkmale
- Fünf Systemoptionen mit Permeatfluss von 3, 7, 12, 20 oder 40 l/h
- Das Gerät kann platzsparend auf dem Labortisch oder an der Wand montiert werden
- Zur Anpassung an ggf. größere Wasserkapazitätsanforderungen in der Zukunft kann das System problemlos aufgerüstet werden
Zuverlässiger Betrieb
- Ein Mikroprozessor steuert den automatischen Betrieb und überwacht kontinuierlich alle wichtigen Werte
- Erforderliche Füllhöhe des Tanks kann angepasst werden
- Automatische Rückkehr in den Betriebsmodus bewirkt eine Rezirkulation während Stillstandsphasen
Einfache Bedienung; klare Geräteanzeigen
- Anzeige des spezifischen Widerstands/der Leitfähigkeit auf einem großen, hintergrundbeleuchteten Bedienfeld, das sich für eine optimale Ablesbarkeit neigen lässt
- Klare Anzeige des aktuellen Betriebsmodus: “Production” (Produktion), “Stand-by” (Bereitschaft) oder “Cleaning” (Reinigung)
- Prozentuale Füllstandsanzeige für den Tank
Integrierte Speisewasserüberwachung
Speisewasser von guter Qualität ist eine Grundvoraussetzung für Reinwasser und trägt zudem zu einer längeren Lebensdauer der Kartusche bei
GLP-konforme Dokumentation
Systemfehler werden in Echtzeit aufgezeichnet
Fortlaufende Datenspeicherung zeigt die Daten von vier Wochen einfach ablesbar an
Das Betriebssystem ist codegeschützt, um ein versehentliches Ändern von Systemeinstellungen zu verhindern
Über eine RS-232-Schnittstelle mit einstellbaren Sendeintervallen können gemessene Werte und Fehlermeldungen benutzerspezifisch an einen PC oder Drucker übermittelt werden
Eine Zellkonstante von 0,16 cm-1 ermöglicht präzise Leitfähigkeitsmessungen
Pacific RO Vorbehandlung
Zwei 25,4 cm große Kartuschenfiltergehäuse mit einer Kombikartusche mit5 µm-Filter und Aktivkohle, verhindern das Eindringen von Partikeln, die eine Größe von mehr als 5 µmaufweisen, sowie von hohen Konzentrationen an freiem Chlor. Ebenfalls enthalten ist eine Kartusche zur Wasserhärtestabilisierung, die Kalzium bindet und Ausfällungen verhindert.
Problemlose Reinwasserspeicherung
Der Tank wird aus pigmentfreiem Polyethylen hergestellt
Der konische Boden ermöglicht eine einfache Reinigung, Desinfektion und vollständige Entleerung des Tanks
Optionaler Handdispenser
Höhere Flexibilität durch zusätzlichen Handdispenser mit 3 m-Zuleitung zum Anschluss an den Tank. Nur mit einem Tank verwenden, der mit einer Druckpumpe ausgestattet ist (06.5032, 06.5062, 06.5082). Im Lieferumfang ist ein 0,2 µm-Endfilter enthalten. (Artikelnr. 50138221)
Specifications
99% | |
Umkehrosmose-Reinwassersystem | |
1,5 bis 6 bar | |
2 ° bis 35 ° C | |
603mm | |
21kg | |
230V |
Integriert | |
3/4 in. NPT | |
0,1 kW | |
372mm | |
330mm | |
230 V 50/60 Hz | |
50/60Hz |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.