Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO
Verbessern Sie die funktionelle und wirtschaftliche Produktion von hochreinem Wasser mit diesem modular aufgebauten Laborumkehrosmose-System.
Marke:  Thermo Scientific™ 50132389
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11347001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
99%
Integriert
Umkehrosmose-Reinwassersystem
1,5 bis 6 bar
0,1 kW
372mm
330mm
230 V 50/60 Hz
50/60Hz
(32 ° bis 104 ° F) 0 bis 40 ° C
40 L/hr.
3/4 in. NPT
40L/hr .
2 ° bis 35 ° C
603mm
21kg
230V
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO > Barnstead Pacific RO 40
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.