Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO
Verbessern Sie die funktionelle und wirtschaftliche Produktion von hochreinem Wasser mit diesem modular aufgebauten Laborumkehrosmose-System.
Marke: Thermo Scientific™ 50132385
Beschreibung
Verbessern Sie die funktionelle und wirtschaftliche Produktion von hochreinem Wasser mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO Wasseraufbereitungssystem. Dieses modular konzipierte Umkehrosmosesystem für Labors wurde speziell für die funktionelle und ökonomische Herstellung von Reinstwasser entwickelt.
Produktmerkmale- Fünf Systemoptionen mit Permeatfluss von 3, 7, 12, 20 oder 40 l/h Platz sparendes Design ermöglicht die Positionierung des Systems auf dem Arbeitstisch oder die Anbringung an der Wand Einfache Aufrüstung des Systems zur Erfüllung von zukünftigen Reinstwasserkapazitätsanforderungen
- Mikroprozessorsteuerung bietet automatischen Betrieb mit kontinuierlicher Überwachung aller wichtigen Parameter Erforderlicher Befüllungspegel des Tanks kann individuell angepasst werden Automatische Rückkehr zum Betriebsmodus gewährleistet die Rezirkulation während Stillstandphasen
- Widerstand/Leitfähigkeit wird auf einem großen beleuchteten Bedienfeld klar angezeigt, das für optimale Sichtbarkeit geneigt werden kann Status des derzeitigen Betriebsmodus zeigt deutlich die Modi “Produktion”, “Standby”, “Reinigung” an Anzeige des Tankbefüllungspegels in %
- Speisewasser von guter Qualität ist eine Voraussetzung für Reinstwasser und verlängert die Lebensdauer der Kartusche
- Echtzeituhr zeichnet Systemfehler auf Laufende Datenspeicherung sammelt Informationen von vier Wochen als Klartext Betriebssystem ist zur Verhinderung von unbefugten Änderungen der Systemeinstellungen codegeschützt RS-232-Schnittstelle mit anpassbarem Senderintervall ermöglicht die benutzerdefinierte Zeitsteuerung der Datenübertragung von Messdaten und -fehlern an einen PC oder Datendrucker Zellkonstante von 0,16 cm-1 gewährleistet präzise Leitfähigkeitsmessungen
- Zweiin. Kartuschenfiltergehäuse mit einer Länge von 25,4 cm (10 Zoll) und einemμ5 m-Aktivkohle-Vorfilter + sollen das Eindringen von Partikeln auf >5μm sowie das Eindringen von hohen Konzentrationen von freiem Chlor verhindern und—beinhalten eine Härtestabilisatorkartusche, wodurch Kalzium gebunden und dessen Kristallisierung verhindert wird
- Tanks aus pigmentfreiem Polyethylen Konische Unterseite ermöglicht die einfache Reinigung, Desinfektion und vollständige Entleerung
Spezifikation
99% | |
Integriert | |
Umgekehrte Osmose (Typ 3) | |
3/4 in. NPT | |
3L/hr . | |
2 ° bis 35 ° C | |
603mm | |
21kg | |
230V |
X3FR ( Kühl- ); 120V | |
3 L/hr. | |
Umkehrosmose-Reinwassersystem | |
1,5 bis 6 bar | |
0,1 kW | |
372mm | |
330mm | |
230 V 50/60 Hz | |
50/60Hz |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.