Learn More
Bariumstab, 22 mm (0.9 in.) Durchmesser, 99+ % (Metallbasis), Sr = 0.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Wird als Getter, in Kathodenstrahlröhren, thermionischen Emissionsröhren und Natriumdampflampen verwendet
252.00 CHF - 1380.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-39-3 |
---|---|
Summenformel | Ba |
Molekulargewicht (g/mol) | 137.33 |
MDL-Nummer | MFCD00134031 |
InChI-Schlüssel | DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom |
PubChem CID | 5355457 |
ChEBI | CHEBI:32595 |
IUPAC-Name | Barium |
SMILES | [Ba] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11331148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010103.22 |
100 g |
252.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11351148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010103.36 |
500 g |
743.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11341148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010103.A1 |
1 kg |
1380.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Chemische Identifikatoren
7440-39-3 | |
137.33 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
5355457 | |
Barium |
Ba | |
MFCD00134031 | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
CHEBI:32595 | |
[Ba] |
Spezifikation
Barium rod | |
22mm (0.9 in.) dia. | |
(Metallbasis) | |
MFCD00134031 | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
[Ba] | |
137.33 | |
CHEBI:32595 | |
Sr ≤0.8% | |
≈7.3cm/100g |
Grau | |
7440-39-3 | |
Ba | |
UN1400 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
Barium | |
5355457 | |
≥99% | |
Geruchsneutral | |
Stange |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228-H261
Entzündbarer Feststoff.
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
P223-P231+P232-P280-P301+P310-P331-P335+P334-P370+P378q-P501c
Gehäuse H260-H304
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:BARIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 231-149-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CQ8370000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Barium rod
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.