Learn More
Bariumstab, 22 mm (0.9 in.) Durchmesser, 99+ % (Metallbasis), Sr = 0.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Barium rod |
Farbe | Grau |
Namenshinweis | 22mm (0.9 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1400 |
Menge | 500 g |
Reinheit (%) | ≥99% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Sr ≤0.8% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈7.3cm/100g |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R05H113 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | 010103.22,010103.A1,010103.36 |
Q05I011 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | 010103.22,010103.A1,010103.36 |
P30H082 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 010103.22,010103.A1,010103.36 |
S17H005 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 010103.22,010103.A1,010103.36 |
D22U008 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 010103.22,010103.A1,010103.36 |