Learn More
Bariumstab, 22 mm (0.9 in.) Durchmesser, 99+ % (Metallbasis), Sr = 0.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Beschreibung
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Barium rod |
Farbe | Grau |
Namenshinweis | 22mm (0.9 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1400 |
Menge | 100 g |
Reinheit (%) | ≥99% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Sr ≤0.8% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈7.3cm/100g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Barium rod
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Bariumstab, 22 mm (0.9 in.) Durchmesser, 99+ % (Metallbasis), Sr = 0.8 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur