Learn More
Bariumstücke, 2.5 cm (1 in.) & kleiner, 99.2 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356607
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumstücke, 2.5 cm (1 in.) & kleiner, 99.2 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356607
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11356607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000653.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-39-3
Summenformel Ba
Molekulargewicht (g/mol) 137.33
MDL-Nummer MFCD00134031
InChI-Schlüssel DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atomMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC-Name Barium
SMILES [Ba]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray pieces
Prozentgehaltsbereich 99.2% (Metals basis)
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Form Stückchen, 2.5 cm (1 Zoll) und weniger
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ29I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2022 Catalog Number000653.06,000653.18,000653.30
ChargennummerA19P18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000653.06,000653.18,000653.30
ChargennummerG08N43 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000653.06,000653.18,000653.30
ChargennummerK01Q016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000653.06,000653.18,000653.30
ChargennummerP27B063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000653.06,000653.18,000653.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium pieces
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Bariumstücke, 2.5 cm (1 in.) & kleiner, 99.2 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >