Learn More
Bariumdodecaeisennonadecaoxid, Thermo Scientific Chemicals
95.80 CHF - 334.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12047-11-9 |
---|---|
Summenformel | BaFe12O19 |
MDL-Nummer | MFCD00075637 |
Synonym | Barium ferrite |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15422357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045552.14 |
25 g |
95.80 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15432357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045552.22 |
100 g |
334.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Barium dodecairon nonadecaoxide is used in subwoofer magnets to provide power. It is also used in new high tech magnetic tapes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12047-11-9 | |
BaFe12O19 | |
MFCD00075637 | |
Barium ferrite |
Spezifikation
Barium dodecairon nonadecaoxide | |
12047-11-9 | |
Pulver | |
MFCD00075637 | |
Barium ferrite | |
1111.48 |
>1315°C | |
Schwarz | |
BaFe12O19 | |
UN1564 | |
Insoluble in water. |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-974-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen