Learn More
Bariumdodecaeisennonadecaoxid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15422357
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bariumdodecaeisennonadecaoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422357
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15422357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045552.14
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Barium dodecairon nonadecaoxide is used in subwoofer magnets to provide power. It is also used in new high tech magnetic tapes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12047-11-9
Summenformel BaFe12O19
MDL-Nummer MFCD00075637
Synonym Barium ferrite
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium dodecairon nonadecaoxide
Schmelzpunkt >1315°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
UN-Nummer UN1564
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 1111.48
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT24J026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2023 Catalog Number045552.22,045552.06,045552.14
ChargennummerM31J023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2023 Catalog Number045552.06,045552.14
ChargennummerZ08I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog Number045552.06,045552.14
ChargennummerZ18F029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog Number045552.22,045552.14
ChargennummerZ08I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog Number045552.06,045552.14
Name des Produkts
Bariumdodecaeisennonadecaoxid, Thermo Scientific Chemicals >