Learn More
R&D Systems™ BAK BH3 Synthetic Peptide GQVGRQLAIIGDDINR Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Inhibition Activity
Marke: R&D Systems™ 881-BA-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The BAK BH3 Synthetic Peptide GQVGRQLAIIGDDINR Protein has been validated for the following applications: Inhibition Activity.
Spezifikation
578 | |
BAK BH3 Domain, aa 72-87 | |
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
Recombinant |
1.7 kDa | |
100 μg | |
Unconjugated | |
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ BAK BH3 Synthetic Peptide GQVGRQLAIIGDDINR Protein > 100ug; Carrier Free
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur