Learn More
Gibco™ Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) ist ein chemisch definiertes Medium für die mikrobielle Fermentation.Es handelt sich um ein dehydriertes Pulvermedium (DPM), das speziell für Fermentationsanwendungen zur Unterstützung von Kulturen mit hoher Zelldichte von Escherichia coli entwickelt wurde.
221.00 CHF - 4165.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Dehydriertes Pulver
Produkttyp Chemisch definiert, ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, peptonfrei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobielle Fermentation
Enthält Keine Antibiotika
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Füllvolumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Füllvolumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
17304473
Unterlagen ansehen
Gibco™
A4973701
500 g
221.00 CHF
500 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17314473
Unterlagen ansehen
Gibco™
A4973702
10 kg
4165.00 CHF
10 Kilogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) ist ein chemisch definiertes Medium für die mikrobielle Fermentation
  • Es handelt sich um ein dehydriertes Pulvermedium (DPM), das speziell für Fermentationsanwendungen zur Unterstützung von Kulturen mit hoher Zelldichte von Escherichia coli entwickelt wurde
  • Bacto CD Supreme FPM ist chemisch definiert, hydrolysat-frei und ohne Bestandteile tierischen Ursprungs
  • Es ist während der Verarbeitung nicht mit Material tierischen Ursprungs in Berührung gekommen und stellt daher kein TSE-Risiko dar
Merkmale von Bacto CD Supreme FPM umfassen:
  • Reduzieren Sie die Variabilität des chargenübergreifenden Leistungsverhaltens mit einer zu 100 % chemisch definierten Formulierung
  • Beseitigen Sie das Risiko von Bakteriophage und BSE/TSE-Kontamination
  • Optimieren Sie Ihren Fermentationsablauf durch Rationalisierung, Reduzierung oder Eliminierung von Schritten
  • Steigern Sie Wachstum und Produktionsausbeute; fördert nachweislich das Wachstum einer Vielzahl von E. coli-Stämmen, darunter DH10B, BL21(DE3), DH5α, DH1, Stbl2, Stbl3, One Shot TOP10 und andere
  • Flexible Sterilisationsmethoden ermöglichen es, das Medium filtersterilisiert oder autoklaviert zu machen
  • Skalierbares Format, um Ihre Entwicklungsanforderungen zu erfüllen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Chemisch definiert, ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, peptonfrei
Keine Antibiotika
Escherichia coli
Dehydriertes Pulver
Mikrobielle Fermentation
Gibco™, Bacto™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)