Learn More
Gibco™ Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) ist ein chemisch definiertes Medium für die mikrobielle Fermentation.Es handelt sich um ein dehydriertes Pulvermedium (DPM), das speziell für Fermentationsanwendungen zur Unterstützung von Kulturen mit hoher Zelldichte von Escherichia coli entwickelt wurde.
Marke: Gibco™ A4973701
209.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) ist ein chemisch definiertes Medium für die mikrobielle Fermentation
- Es handelt sich um ein dehydriertes Pulvermedium (DPM), das speziell für Fermentationsanwendungen zur Unterstützung von Kulturen mit hoher Zelldichte von Escherichia coli entwickelt wurde
- Bacto CD Supreme FPM ist chemisch definiert, hydrolysat-frei und ohne Bestandteile tierischen Ursprungs
- Es ist während der Verarbeitung nicht mit Material tierischen Ursprungs in Berührung gekommen und stellt daher kein TSE-Risiko dar
Merkmale von Bacto CD Supreme FPM umfassen:
- Reduzieren Sie die Variabilität des chargenübergreifenden Leistungsverhaltens mit einer zu 100 % chemisch definierten Formulierung
- Beseitigen Sie das Risiko von Bakteriophage und BSE/TSE-Kontamination
- Optimieren Sie Ihren Fermentationsablauf durch Rationalisierung, Reduzierung oder Eliminierung von Schritten
- Steigern Sie Wachstum und Produktionsausbeute; fördert nachweislich das Wachstum einer Vielzahl von E. coli-Stämmen, darunter DH10B, BL21(DE3), DH5α, DH1, Stbl2, Stbl3, One Shot TOP10 und andere
- Flexible Sterilisationsmethoden ermöglichen es, das Medium filtersterilisiert oder autoklaviert zu machen
- Skalierbares Format, um Ihre Entwicklungsanforderungen zu erfüllen
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Chemisch definiert, ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, peptonfrei | |
Mikrobielle Fermentation | |
Gibco™, Bacto™ | |
Escherichia coli |
Dehydriertes Pulver | |
500 g | |
Keine Antibiotika | |
500 g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.