Learn More
Gibco™ Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) ist ein chemisch definiertes Medium für die mikrobielle Fermentation.Es handelt sich um ein dehydriertes Pulvermedium (DPM), das speziell für Fermentationsanwendungen zur Unterstützung von Kulturen mit hoher Zelldichte von Escherichia coli entwickelt wurde.
Marke:  Gibco™ A4973702
3956.75 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17314473
  • 4165.00 CHF / 10 Kilogramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) ist ein chemisch definiertes Medium für die mikrobielle Fermentation
  • Es handelt sich um ein dehydriertes Pulvermedium (DPM), das speziell für Fermentationsanwendungen zur Unterstützung von Kulturen mit hoher Zelldichte von Escherichia coli entwickelt wurde
  • Bacto CD Supreme FPM ist chemisch definiert, hydrolysat-frei und ohne Bestandteile tierischen Ursprungs
  • Es ist während der Verarbeitung nicht mit Material tierischen Ursprungs in Berührung gekommen und stellt daher kein TSE-Risiko dar
Merkmale von Bacto CD Supreme FPM umfassen:
  • Reduzieren Sie die Variabilität des chargenübergreifenden Leistungsverhaltens mit einer zu 100 % chemisch definierten Formulierung
  • Beseitigen Sie das Risiko von Bakteriophage und BSE/TSE-Kontamination
  • Optimieren Sie Ihren Fermentationsablauf durch Rationalisierung, Reduzierung oder Eliminierung von Schritten
  • Steigern Sie Wachstum und Produktionsausbeute; fördert nachweislich das Wachstum einer Vielzahl von E. coli-Stämmen, darunter DH10B, BL21(DE3), DH5α, DH1, Stbl2, Stbl3, One Shot TOP10 und andere
  • Flexible Sterilisationsmethoden ermöglichen es, das Medium filtersterilisiert oder autoklaviert zu machen
  • Skalierbares Format, um Ihre Entwicklungsanforderungen zu erfüllen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2 °C bis 8 °C
Chemisch definiert, ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, peptonfrei
Mikrobielle Fermentation
Gibco™, Bacto™
Escherichia coli
Dehydriertes Pulver
10 kg
Keine Antibiotika
10 kg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2787820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2023 Catalog NumberA4973702
Chargennummer2529108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2022 Catalog NumberA4973702
Chargennummer2439049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2022 Catalog NumberA4973702
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Gibco™ Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) > 10 kg
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.