Learn More
Motic™ BA410E Mikroskop
Für vielfältige Einsatzzwecke konzipiert, einschließlich akademischen und klinischen Anwendungen sowie Forschungsapplikationen. Das Motic™ BA410E Mikroskop bietet professionelle Qualität und ein umfassendes Zubehörprogramm.
3575.00 CHF - 4320.00 CHF
Spezifikation
Kondensatortyp | Achromatischer Ausschwingkondensor N.A. 0.90/0.13 mit Irisblende. |
---|---|
Eyepiece | Hoher Augenpunkt N-WF 10x/22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen |
Vergrößerungsleistung | 4x, 10x, 40XS, 100XS (Öl) |
Objektivausführung | CCIS EC-H-Plan |
Enthält | Blaufilter mit 45 mm AD, Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl, Armstütze, Ersatzsicherung |
Produktcode | Marke | Beleuchtungsart | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beleuchtungsart | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15445282
|
Motic™
1100100402972 |
Koehler Quarz-Halogen mit externem Lampengehäuse und Intensitätskontrolle 12V/50 W | Binokulares Mikroskop |
3575.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15455282
|
Motic™
1100100403061 |
Koehler Quarz-Halogen mit externem Lampengehäuse und Intensitätskontrolle 12V/100 W | Binokulares Mikroskop |
4110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15465282
|
Motic™
1100100403071 |
Koehler Quarz-Halogen mit externem Lampengehäuse und Intensitätskontrolle 12V/100 W | Trinokulares Mikroskop |
4320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Infinity CCIS™-Optik.
- Beobachtungsröhrchen vom Typ Siedentopf, Fotozelle 30°, F.N. 22
- Augenabstand 48-75 mm.
- Okulare: Hoher Blickpunkt N-WF 10x/22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen.
- Umgedrehter sechsfacher Objektivrevolver.
- Objektive CCIS EC-H Plan 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Öl.
- Niedrig positionierter, koaxialer, gestellloser mechanischer Objekttisch mit Keramikeinsatz (Steuerung rechts).
- Achromat ausschwenkbarer Kondensator, N.A. 0.90/0.13, mit Irisblende.
- Quarz-Halogen-Köhler-Beleuchtung mit 12 V/50 W oder 12 V/100 W sowie externem Lampengehäuse und Helligkeitsregler.
- Automatische Abschaltung und Lichtspeicherfunktion beim Ändern der Vergrößerung.
- Universalnetzteil, 100-240 V (CE).
- Inhalt: 45 mm Blaufilter, Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Sechskantinbusschlüssel, Vinylstaubschutzabdeckung, Armstütze, Ersatzsicherung.
- Optional erhältlich: Phasenkontrast (Ph 1,2,3), DF 10x-40x, Polarisation, Planfluor-Objektive, Epifluoreszenz, Multi-Kopf-Anzeigesystem.
Spezifikation
Achromatischer Ausschwingkondensor N.A. 0.90/0.13 mit Irisblende. | |
4x, 10x, 40XS, 100XS (Öl) | |
Blaufilter mit 45 mm AD, Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl, Armstütze, Ersatzsicherung | |
100/240 V (CE) |
Hoher Augenpunkt N-WF 10x/22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen | |
CCIS EC-H-Plan | |
Umgedrehter sechsfacher Objektivrevolver. |