Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Reagenz für Bakterienproteinextraktion
Mit diesen nichtionischen Detergenzlösungen können Sie E. coli und andere Bakterienzellen effizient lysieren und native Proteine schonend extrahieren.
351.00 CHF - 802.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung B-PER Bacterial Protein Extraction Reagent
Produkttyp Reagenz für die Extraktion bakterieller Proteine
Produktlinie B-PER™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11834091
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78243
165 mL
351.00 CHF
165 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10541104
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78248
500 ml
802.00 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10733485
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
90084
250 ml
433.00 CHF
250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
B-PER Bacterial Protein Extraction Reagent
Reagenz für die Extraktion bakterieller Proteine
B-PER™
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ B-PER™ Reagenz für Bakterienproteinextraktion