Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Reagenz für Bakterienproteinextraktion
Mit diesen nichtionischen Detergenzlösungen können Sie E. coli und andere Bakterienzellen effizient lysieren und native Proteine schonend extrahieren.
Marke: Thermo Scientific™ 78248
548.02 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Führen Sie mit Thermo Scientific™ B-PER Bacterial Protein Extraction Reagenzien eine effiziente, schonende Lyse und Extraktion von E. coli und anderen Bakterienzellen durch.
Diese einfach anzuwendende Zelllyse-Reagenzien sind nicht-ionische Detergenzien, die native oder rekombinante Proteine ohne Denaturierung aufbrechen und solubilisieren. Bestimmte Formulierungen schließen DNase I und Lysozyme-Enzym Supplemente ein, um die Ausbeute von Proteinen zu verbessern, die aufgrund höherer Molekülmasse schwer zu reinigen sind. B-PER Reagenzien sind mit dem Zusatz von gängigen Protease-Inhibitoren und nachfolgenden Proteinreinigungsverfahren wie GST-Reinigung und His-tagged Metallchelatchromatographie (IMAC) kompatibel.
Leistungsmerkmale:
- Gebrauchsfertig – B-PER Reagenzien ermöglichen eine einstufige E. coli-Zelllyse mit einem milden, nichtionischen Detergenz (herstellereigen) in Tris- oder Phosphatpuffer-Formulierungen Ihrer Wahl
- Schnell und einfach – das B-PER-Reagenz einfach einem Bakterien-Pellet zufügen und 10 Minuten lang schütteln, um nach dem Abzentrifugieren der Zellreste die löslichen Proteine zu erhalten
- Hervorragende Ausbeute – sowohl lösliche als auch unlösliche rekombinante Proteine aus Bakterien-Lysaten wiedergewinnen und Einschlusskörperchen (inclusion bodies) auf nahezu homogene Konzentrationen aufreinigen
- Flexibel – B-PER-Reagenzien eignen sich für Proteinextraktionen jeder Größenordnung und sind in Formulierungen mit Phosphatpuffer oder in ein- oder zweifachen TRIS-Formulierungen mit oder ohne Enzyme erhältlich
Kompatibel – vollständig kompatibel mit zugegebenen Protease-Inhibitorcocktails; der resultierende Proteinextrakt kann in Proteinassays, typischen Affinitätsaufreinigungsverfahren (z. B. GST, 6xHis) und anderen Anwendungen eingesetzt werden
Praktische, gebrauchsfertige Formate:
- B-PER und B-PER II (2X) Reagenzien enthalten keine enzymatischen Komponenten
- B-PER-Reagenz (in Phosphatpuffer) ist eine aminfreie Formulierung für die direkte Kompatibilität mit Markierung und Crosslinking
- B-PER und B-PER Direct mit Enzymen enthalten Lysozyme- und DNase I zur Verbesserung der Lyse und Wiedergewinnung
Im Lieferumfang enthalten:
Es stehen Reagenzien-Pakete mit Tris- oder Phosphatpuffer zur Verfügung. Kits enthalten Tris-basierte B-PER Reagent plus Lysozyme- und DNase I-Enzyme.
Spezifikation
B-PER Bacterial Protein Extraction Reagent | |
Reagenz für die Extraktion bakterieller Proteine | |
Bei Raumtemperatur lagern. |
500 ml | |
500 ml | |
B-PER™ |